Få mere at vide
Palladium, 5% på bariumsulfatpulver, ureduceret
Beskrivelse
Hydrodehalogenering, Rosenmund-reduktion, asymmetrisk hydrogenering. Palladium, 5% på bariumsulfatpulver anvendes som katalysator til hydrogeneringsreaktion. Det bruges også til at katalysere hydrogeneringen af acylchlorider til aldehyder. Yderligere bruges det i Rosenmund-reduktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 5% på bariumsulfatpulver, ureduceret |
| Farve | Brun |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |