Få mere at vide
Palladium, 5% on barium sulfate powder, unreduced
Artikelnummer. 11368007
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368007 50 g 50g
11378007 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 021162.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrodehalogenering, Rosenmund-reduktion, asymmetrisk hydrogenering
Hydrodehalogenering, Rosenmund-reduktion, asymmetrisk hydrogenering. Palladium, 5% på bariumsulfatpulver anvendes som katalysator til hydrogeneringsreaktion. Det bruges også til at katalysere hydrogeneringen af acylchlorider til aldehyder. Yderligere bruges det i Rosenmund-reduktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Navn note 5% on barium sulfate powder, Unreduced
Farve Brun
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.