Få mere at vide
Palladium, 5% on barium sulfate powder, reduced
Artikelnummer. p-4824859
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
Artikelnummer. 15475985
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011722.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Palladium, 5% på bariumsulfatpulver reduceret, normalt understøttet på bariumsulfat eller en passende form for kulstof og nyttig katalysator til hydrogeneringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Farve Grå til sort
Navn note 5% on barium sulfate powder
Udseende grayish black powder
Mængde 2.5 g
Lugt Odorless
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water.