Få mere at vide
Palladium, 5% på bariumsulfatpulver, reduceret
Beskrivelse
Palladium, 5% på bariumsulfatpulver reduceret, normalt understøttet på bariumsulfat eller en passende form for kulstof og nyttig katalysator til hydrogeneringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Farve | Grå til sort |
| Navn note | 5% on barium sulfate powder |
| Udseende | grayish black powder |
| Mængde | 2.5 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |