Få mere at vide
Palladium, 5% på aktivt kul-pulver, standard, reduceret, sur katalysator, nominelt 50% vand vådt
Beskrivelse
Hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper, reduktiv alkylering/aminering, hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner, nitriler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper, reduktiv alkylering/aminering, hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner, nitriler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 5% på aktivt kul-pulver, standard, reduceret, sur katalysator, nominelt 50% vådvandsvand. |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |