Få mere at vide
Palladium, 5% on activated carbon powder, standard, reduced, acidic catalyst, nominally 50% water wet
Description
Hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper, reduktiv alkylering/aminering, hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner, nitriler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper, reduktiv alkylering/aminering, hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner, nitriler
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 5% on activated carbon powder, Standard, Reduced, Acidic catalyst, Nominally 50% water wet |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |