Få mere at vide
Palladium, 5% på aktiveret kul-pasta, A102023-5
Artikelnummer. 11334407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334407 5 g 5g
11314407 25 g 25g
11324407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038300.06
 Begrænset vare
På lager
Form: 300m2/g | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Palladium bruges som katalyse. Palladium-på-carbon er også blevet brugt som palladium(0)-katalysator i Suzuki-reaktionen og Stille reaktion. Det bruges også i smykker, tandpleje, urfremstilling, blodsukkerteststrimler, tændrør til fly og i produktionen af kirurgiske instrumenter og elektriske kontakter. Det bruges også til at lave professionelle tværfløjter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Farve Grå
Navn note 1% på aluminapulver
Udseende Lysegråt pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Form Pulver
Opløselighedsinformation Opløselig i aqua regia. Uopløselig i vand.