Få mere at vide
Palladium, 5% på aktivt kulpasta, 5R437, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476357
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476357 1 g 1g
15486357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33537.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.(0,26 g/L) (25 °C),
Noter
Sælges på tørvægtsbasis. Enhedsvægt ekskl. vandvægt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Navn note 5% on activated carbon paste, 5R437
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),