Få mere at vide
Palladium, 5% på aktivt kulpasta, 5R39, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488460
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11488460
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044337.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Debenzylering, CN- og CO-spaltning, alkenhydrogenering
Palladium bruges til debenzylering, CN- og CO-spaltning, alkenhydrogenering. Og det bruges som en katalysator til hydrogenering af alkener, ketoner, nitriler, azider, nitrogrupper. Anvendes til hydrogenolyse af cyclopropaner, benzylderivater, halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Navn note 5% on activated carbon paste, 5R39
Farve Sort
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.