Få mere at vide
Palladium, 5% på aktivt kulpasta, 5R39, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Palladium bruges til debenzylering, CN- og CO-spaltning, alkenhydrogenering. Og det bruges som en katalysator til hydrogenering af alkener, ketoner, nitriler, azider, nitrogrupper. Anvendes til hydrogenolyse af cyclopropaner, benzylderivater, halogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 5% on activated carbon paste, 5R39 |
| Farve | Sort |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Lugt | Odorless |