Få mere at vide
Palladium, 4.5% Rhodium, 0.5% on carbon paste, F101023-4.5/0.5, Thermo Scientific™
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium, 4.5% Rhodium |
| Navn note | 0.5% on carbon paste, F101023-4.5 |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Odorless |