Få mere at vide
Palladium, 3% på aktivt kul-pulver, standard, reduceret, nominelt 50% vådvand.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 3% på aktivt kul-pulver, standard, reduceret, nominelt 50% vand vådt |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |