Få mere at vide
Palladium, 20% på aktivt kulpulver, standard, ureduceret, nominelt 50% vand vådt
Description
Det finder anvendelse som en katalysator for hydrogenering. Katalyserer de intra- og intermolekylære direkte aryleringsreaktioner af aryliodider og bromider. Det er en katalysator, der bruges i stillereaktioner, hydrogeneringsreaktioner, Suzuki-Miyaura krydskobling og Heck-Mizoroki reaktioner, deoxygeneringsreaktioner, oxidationsreaktioner, koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 20% på aktivt kulpulver, Standard, ureduceret, nominelt 50% vand vådt |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |