Få mere at vide
Palladium, 20% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Artikelnummer. p-7050438
Mængde:
250 mg
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
250mg
2g
50g
Artikelnummer. 11354427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038308.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Palladium bruges som katalyse. Palladium-på-carbon er også blevet brugt som palladium(0)-katalysator i Suzuki-reaktionen og Stille reaktion. Det bruges også i smykker, tandpleje, urfremstilling, blodsukkerteststrimler, tændrør til fly og i produktionen af kirurgiske instrumenter og elektriske kontakter. Det bruges også til at lave professionelle tværfløjter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Navn note 20% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water.