Få mere at vide
Palladium, 20% på aktivt kulpulver, standard, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Beskrivelse
Palladium bruges som katalyse. Palladium-på-carbon er også blevet brugt som palladium(0)-katalysator i Suzuki-reaktionen og Stille reaktion. Det bruges også i smykker, tandpleje, urfremstilling, blodsukkerteststrimler, tændrør til fly og i produktionen af kirurgiske instrumenter og elektriske kontakter. Det bruges også til at lave professionelle tværfløjter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 20% på aktivt kulpulver, standard, reduceret, nominelt 50% vand vådt |
| Mængde | 250 mg |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i aqua regia. Uopløselig i vand. |