Få mere at vide
Palladium, 20% på aktivt kul, æggeskal, ureduceret, nominelt 50% vand vådt
Artikelnummer. 11394417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394417 25 g 25g
11314427 5 g 5g
11304427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038307.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Debenzylering | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Debenzylering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Palladium
Navn note 20% på aktivt kulpulver, æggeskal, ureduceret, nominelt 50% vand vådt
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri