Få mere at vide
Palladium, 10% on activated carbon powder, standard, unreduced, nominally 50% water wet
Beskrivelse
Anvendes til hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper, ved reduktiv alkylering/aminering, hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner, nitriler, katalysator i Suzuki-reaktionen og Stille reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 10% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | It is insoluble in water. |
| Lugt | Odorless |