Få mere at vide
Palladium, 10% on activated carbon powder, standard, reduced, nominally 50% water wet
Artikelnummer. p-4412852
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11314417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038304.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: 900-1100m 2 ;/g; Sælges på tørvægtsbasis. Enhedsvægt ekskl. vandvægt
Det er en katalysator, der anvendes i Stille reaktion, hydrogeneringsreaktioner, Suzuki-Miyaura krydskobling og Heck-Mizoroki reaktioner, deoxygenering, oxidationsreaktioner, koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Farve Sort
Navn note 10% on activated carbon powder
Udseende Moist black powder
Mængde 5 g
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water and organic solvents.