Få mere at vide
Palladium, 10% på aktivt kulpulver, standard, reduceret, nominelt 50% vand vådt
Artikelnummer. 11304417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11304417 100 g 100g
11314417 5 g 5g
11324417 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038304.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Form: 900-1100m2;/g; Solgt på tørvægtsbasis. Enhedsvægt udelukker vandvægt | CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Det er en katalysator, der anvendes i Stille reaktion, hydrogeneringsreaktioner, Suzuki-Miyaura krydskobling og Heck-Mizoroki reaktioner, deoxygenering, oxidationsreaktioner, koblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium
Mængde 100 g