Få mere at vide
Palladium, 10% på aktivt kulpulver, æggeskal, reduceret, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Debenzylering. Katalysatorer er meget nemmere, da det i høj grad reducerer støvdannelse og metaltab. Bruges til at reducere nitroforbindelser til aminer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 10% aktivt kulpulver, æggeskal, reduceret |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |