Få mere at vide
Palladium, 10% on activated carbon paste, 10R394
Beskrivelse
Palladium bruges som katalysator i Suzuki-reaktionen, hydrogeneringsreaktioner, deoxygenering, oxidationsreaktioner, koblingsreaktioner og Stille reaktion. Det bruges også i smykker, tandpleje, urfremstilling, blodsukkerteststrimler, tændrør til fly, i produktionen af kirurgiske instrumenter og elektriske kontakter og til fremstilling af professionelle tværfløjter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 10% on activated carbon paste, 10R394 |
| Farve | Sort |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in aqua regia. Insoluble in water. |
| Lugt | Odorless |