Få mere at vide
Palladium, 1% på granulært kulstof, reduceret, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges til hydrogenering af aromatiske og alifatiske nitrogrupper; i reduktiv alkylering/aminering; hydrogenering af aromatiske carbonyler, olefiner, nitriler og som katalysator i Suzuki-reaktionen og Stille reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 1% on granular carbon, Reduced |
| Fysisk form | Pellets |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |