Få mere at vide
Palladium på 2-4 mm alumina-pellets, 0,5% Pd
Artikelnummer. 11926951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926951 1 kg Glasflaske 1kg
10431241 50 g Glasflaske 50g
10226730 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11926951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium on 1/8-inch alumina pellets
Farve Grå
Tæthed 700g/L (tapped)
Mængde 1 kg
Emballage Glasflaske
Form Pellet
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formel vægt 106.42
Procent renhed 0.5% (Pd)