Få mere at vide
Palladium, 0,5 % på 3,18 mm (0,125 tommer) alumina-piller, reduceret
Beskrivelse
Palladium bruges som katalysator. Det bruges også i smykker, tandpleje, urfremstilling, blodsukkerteststrimler, tændrør til fly og i produktionen af kirurgiske instrumenter og elektriske kontakter. Det bruges også til at lave professionelle tværfløjter. Den næststørste anvendelse af palladium i elektronik er i fremstillingen af flerlags keramiske kondensatorer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| Navn note | 0,5% på 3,18 mm (0,125 tommer) aluminiumspellets, reduceret |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Den er opløselig i akvaregia og uopløselig i vand. |