missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paliroden, MedChemExpress

Artikelnummer. 16440789
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16440789 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16440789 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101580

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Paliroden is an orally bioactive neurotrophic, non-peptidic compound that activates synthesis of endogenous neurotrophines, used for treatment of Alzheimer's Disease and Parkinson's.

Paliroden is an orally bioactive neurotrophic, non-peptidic compound that activates synthesis of endogenous neurotrophines, used for treatment of Alzheimer's Disease and Parkinson's.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paliroden
Fysisk form Solid
CAS 188396-77-2
Farve Light Yellow
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H24F3N
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym SR 57667
SMIL FC(C1=CC(C2=CCN(CCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)CC2)=CC=C1)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 407.47
Formel vægt 407.47
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.