missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paliperidone Z-Oxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1388021-47-3 |
| Molekylær formel | C23 H28 F2 N4 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one','3-[2-[4-[(Z)-(2,4-difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28F2N4O3/c1-14-17(23(31)29-9-2-3-20(30)22(29)26-14)8-12-28-10-6-15(7-11-28)21(27-32)18-5-4-16(24)13-19(18)25/h4-5,13,15,20,30,32H,2-3,6-12H2,1H3/b27-21- |
| SMIL | CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N\O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCC(O)C4=N1 |
| IUPAC navn | 3-[2-[4-[(Z)-C-(2,4-difluorophenyl)-N-hydroxycarbonimidoyl]piperidin-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.49 |
| Formel vægt | 446.213 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?