missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paliperidone Palmitate N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30414376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414376 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP14102550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paliperidone Palmitate N-Oxide
CAS 1404053-60-6
Molekylær formel C39 H57 F N4 O5
Mængde 50 mg
Synonym Hexadecanoic acid','3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl hexadecanoate
InChI formel InChI=1S/C39H57FN4O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)48-34-17-16-24-43-38(34)41-29(2)32(39(43)46)23-27-44(47)25-21-30(22-26-44)37-33-20-19-31(40)28-35(33)49-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CC[N+]3([O-])CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
IUPAC navn [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 680.89
Formel vægt 680.4313
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.