Få mere at vide
Paliperidone Palmitate N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30425211
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30425211 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30425211 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP14102525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Paliperidone Palmitate N-Oxide
CAS 1404053-60-6
Molekylær formel C39 H57 F N4 O5
Mængde 25 mg
Synonym Hexadecanoic acid','3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl hexadecanoate
InChI formel InChI=1S/C39H57FN4O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)48-34-17-16-24-43-38(34)41-29(2)32(39(43)46)23-27-44(47)25-21-30(22-26-44)37-33-20-19-31(40)28-35(33)49-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CC[N+]3([O-])CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
IUPAC navn [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 680.89
Formel vægt 680.4313