Få mere at vide
Paliperidonpalmitat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051018
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051018 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051018 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3627.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Paliperidonpalmitat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Paliperidone Palmitate
CAS 199739-10-1
Analyt- eller komponentnavne Paliperidone Palmitate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C39 H57 F N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hexadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 9-Hydroxyrisperidone palmitate, Invega Sustenna, Paliperidone palmitate, RO 92670
InChI formel InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
IUPAC navn [3-[2-[4-(6-fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 664.89
Mængde 250 mg
Formel vægt 664,4364 g/mol