missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paliperidone Palmitate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paliperidone Palmitate-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3/i23D2,27D2 |
| Formel vægt | 668.4615 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?