missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paliperidone N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30415563
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415563 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1410101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-{2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one N-oxide
CAS 761460-08-6
Molekylær formel C23 H27 F N4 O4
Mængde 1 mg
Synonym Paliperidone N-Oxide, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one','3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-{2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl) piperidin-1-yl]ethyl}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one N-oxide
InChI formel InChI=1S/C23H27FN4O4/c1-14-17(23(30)27-9-2-3-19(29)22(27)25-14)8-12-28(31)10-6-15(7-11-28)21-18-5-4-16(24)13-20(18)32-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
SMIL CC1=C(CC[N+]2([O-])CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
IUPAC navn 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 442.48
Formel vægt 442.2016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.