Få mere at vide
Paliperidone Impurity 7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paliperidone Impurity 7 |
| CAS | 1415488-05-9 |
| Molekylær formel | C27 H45 Cl N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Hexadecanoic acid','3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Hexadecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H45ClN2O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-25(31)33-24-17-16-21-30-26(24)29-22(2)23(19-20-28)27(30)32/h24H,3-21H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCCl |
| IUPAC navn | [3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.111 |
| Formel vægt | 480.312 |