missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paliperidone Impurity 7, TRC

Artikelnummer. 30417262
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417262 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP25265050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paliperidone Impurity 7
CAS 1415488-05-9
Molekylær formel C27 H45 Cl N2 O3
Mængde 50 mg
Synonym Hexadecanoic acid','3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Hexadecanoate
InChI formel InChI=1S/C27H45ClN2O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-25(31)33-24-17-16-21-30-26(24)29-22(2)23(19-20-28)27(30)32/h24H,3-21H2,1-2H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCCl
IUPAC navn [3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 481.111
Formel vægt 480.312
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.