Få mere at vide
R&D Systems™ Paliperidone
Artikelnummer. 18772524
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18772524 10 mg
18712684 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772524 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4493/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Atypical antipsychotic; 5-HT2A and D2 antagonist
Atypical antipsychotic; metabolite of risperidone (Cat. No. 2865). Exhibits high affinity for 5-HT2A receptors (Ki = 0.4 nM for cloned human 5-HT2A receptors). Also displays nanomolar affinity for human D2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144598-75-4
Molekylær formel C23H27FN4O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paliperidone
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 426.48
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 426.492