missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Palifosfamide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482307
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482307 50 mg -
16418777 5 mg 5mg
16416178 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16482307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14798

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.

Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Palifosfamide
Fysisk form Solid
CAS 31645-39-3
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H11Cl2N2O2P
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Isophosphoramide mustard IPM ZIO-201
Opløselighedsinformation DMSO : 40 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (64.65 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=P(NCCCl)(NCCCl)O
Molekylvægt (g/mol) 221.02
Formel vægt 221.02
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.