Få mere at vide
Thermo Scientific™ PALCAM Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 10056352
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10056352
Brand: Thermo Scientific™ CM0877B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with this selective medium.
Detect and isolate Listeria monocytogenes from food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ PALCAM Agar Base (Dehydrated). The PALCAM Agar Base is highly selective and contains double indicator system that allows easy differentiation of Listeria monocytogenes, based upon aesculin fermentation, lack of mannitol fermentation and resultant pH change.
Listeria monocytogenes er den mest almindelige patogene Listeria spp. og har vist sig at være sygdomsfremkaldende for både mennesker og dyr. PALCAM Medium er baseret på formuleringen beskrevet af Van Netten et al.1 og anbefales til isolering af Listeria monocytogenes fra fødevarer.
  • Selektiv : tilsætning af lithiumchlorid, ceftazidim, polymyxin B og acriflavinhydrochlorid gør mediet meget selektivt for Listeria monocytogenes .
  • Let at læse : monocytogenes danner brune/sorte kolonier med en sort glorie, mens mannitolpositiv ledsagende flora, såsom stafylokokker og enterokokker, vokser som gule kolonier.
PALCAM Medium muliggør let differentialdiagnose af L. monocytogenes ved at bruge det dobbelte indikatorsystem.
  1. Aesculin og jernholdigt jern
  2. Mannitol og phenolrød
Listeria monocytogenes hydrolyserer aesculin, hvilket resulterer i dannelsen af en sort glorie omkring kolonier. L. monocytogenes fermenterer ikke mannitol og kan derfor let skelnes fra forurenende stoffer, såsom enterokokker og stafylokokker, som fermenterer mannitol og producerer en ændring fra rød til gul i pH-indikatoren phenolrød.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, IDF, NMKL.
Oversigt PALCAM Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 7,2L medium
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PALCAM AGAR BASE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium chloride