Få mere at vide
Palbociclib N-Aldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palbociclib N-Aldehyde |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29N7O3/c1-16-20-14-27-25(28-21-8-7-19(13-26-21)31-11-9-30(15-33)10-12-31)29-23(20)32(18-5-3-4-6-18)24(35)22(16)17(2)34/h7-8,13-15,18H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29) |
| Formel vægt | 475.2332 |