missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Palatinose, TRC

Artikelnummer. 30417012
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417012 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1398935G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Palatinose
CAS 13718-94-0
Molekylær formel C12 H22 O11
Mængde 5 g
Synonym Fructose','6-O-α-D-glucopyranosyl-','D- (7CI,8CI), Palatinose (6CI), 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Galen IQ, Isomaltulose, MS-C 4, Palatinose IC, Palatinose ICP, Palatinose PST-N, Palatinose PST-NP, Palatinose SD, 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Isomaltulose
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h5-14,16-21H,1-3H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Formel vægt 342.1162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.