missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Palatinose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palatinose |
| CAS | 13718-94-0 |
| Molekylær formel | C12 H22 O11 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Fructose','6-O-α-D-glucopyranosyl-','D- (7CI,8CI), Palatinose (6CI), 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Galen IQ, Isomaltulose, MS-C 4, Palatinose IC, Palatinose ICP, Palatinose PST-N, Palatinose PST-NP, Palatinose SD, 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose, Isomaltulose |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h5-14,16-21H,1-3H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.3 |
| Formel vægt | 342.1162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?