Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Palatinosehydrat, 98+%
Artikelnummer. 15402929
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402929 25 g 25g
15412929 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15402929 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60091.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 343336-76-5 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 343336-76-5
Molekylær formel C12H22O11
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00076094
InChI nøgle PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
Synonym 6-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-fructofuranose, beta-palatinose, beta-f-palatinose, alpha-d-glucopyranose-1->6-beta-d-fructofuranose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol
PubChem CID 52994241
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[[(2R,3S,4S)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy]oxan-3,4,5-triol;hydrat
SMIL OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palatinose hydrate
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 1757215
Merck Index 14,5182
Formel vægt 342.3
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.