Få mere at vide
PAL International™ PAL TX overfladedesinfektionsservietter
Dimensioner (L x B):
130 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 0,5 L beholder er praktisk til opbevaring
- Dette er en perfekt størrelse firkantet serviet til desinfektion af små overflader, sonder og redskaber i fødevaremiljøer
- Pal TX overfladedesinfektionsservietter er fødevaresikre og bevist at dræbe de fleste mikroorganismer såsom bakterier, gær& vira
- Pal TX overfladedesinfektionsservietter rengør og desinficerer uden brug af Quats, PHMB eller alkohol
Specifications
Specifications
| Dimensioner (L x B) | 130 x 130 mm |
| Inkluderer | 0,5 L dunk med 200 servietter |
Safety and Handling
Product Identifier
- Pal TX Surface Disinfectant Wipes
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl