Få mere at vide
PAL International™ PAL TX overfladedesinfektionsmiddel PLUS aftørringsspand
Artikelnummer. 15864477
Skift visning
Dimensioner (L x B):
195 x 235 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15864477 195 x 235 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15864477 Leverandør PAL International™ Leverandørnr. W64230T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.00 DKK
    243.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.64 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Designet til kraftig rengøring og desinficering af store fødevarekontaktflader
  • Disse stærke, kludlignende servietter er designet til at levere det samme, yderst effektive fødevaresikre desinfektionsmiddel på et højtydende materiale
  • Pal TX overfladedesinfektionsservietter er fødevaresikre og bevist at dræbe de fleste mikroorganismer såsom bakterier, gær& vira
  • Pal TX overfladedesinfektionsservietter rengør og desinficerer uden brug af Quats, PHMB eller alkohol
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 195 x 235 mm
Inkluderer 8 L spand med 500 PLUS servietter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pal TX Surface Disinfectant Wipes
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl