Få mere at vide
SGE™ PAL Gastætte Headspace Autosampler-sprøjter med 56 mm fast nål
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fungerer ved højeste temperaturer. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler sprøjter med 56 mm fast nål forbedrer analyse workflow og er specifikt til brug på CTC PAL og LEAP autosamplere.
- Med diamantsprøjteteknologi
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Øget betjeningsglathed
- Designet specielt til PAL
- Bedre niveau af nøjagtighed på grund af reduceret overførsel og ingen risiko for klæbemiddelforurening
- Udfør op til °150 C og have en aktiveret stempelspids for at sikre en gastæt forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,47 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 1MF-CTC-EGT-HS-5,6/0,47H |
| Volumen (metrisk) | 1 ml |
| Nålespids stil | Side hul |
| Til brug med (udstyr) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
| Tilslutningstype | Fast |