Få mere at vide
SGE™ PAL Gastætte Headspace Autosampler-sprøjter med 56 mm fast nål
Artikelnummer. 12857913
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12857913
Brand: SGE™ 008631
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fungerer ved højeste temperaturer. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler sprøjter med 56 mm fast nål forbedrer analyse workflow og er specifikt til brug på CTC PAL og LEAP autosamplere.
  • Med diamantsprøjteteknologi
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Øget betjeningsglathed
  • Designet specielt til PAL
  • Bedre niveau af nøjagtighed på grund af reduceret overførsel og ingen risiko for klæbemiddelforurening
  • Udfør op til °150 C og have en aktiveret stempelspids for at sikre en gastæt forsegling
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 2,5MF-CTC-EGT-HS-5,6/0,63H
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Tilslutningstype Fast
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt