Få mere at vide
SGE™ PAL Gastætte Headspace Autosampler-sprøjter med 56 mm fast nål
Artikelnummer. 12655597
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Diameter (metrisk) ydre nål unitSize
12655597 1 ml 23 G 0,63 mm Hver
13177876 1 ml 26 G 0,47 mm Hver
12857913 2,5 ml 23 G 0,63 mm Hver
13187876 2,5 ml 26 G 0,47 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12655597 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 008131
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fungerer ved højeste temperaturer. SGE PAL Gas Tight Headspace Autosampler sprøjter med 56 mm fast nål forbedrer analyse workflow og er specifikt til brug på CTC PAL og LEAP autosamplere.
  • Med diamantsprøjteteknologi
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Øget betjeningsglathed
  • Designet specielt til PAL
  • Bedre niveau af nøjagtighed på grund af reduceret overførsel og ingen risiko for klæbemiddelforurening
  • Udfør op til °150 C og have en aktiveret stempelspids for at sikre en gastæt forsegling
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 1MF-CTC-EGT-HS-5,6/0,63H
Volumen (metrisk) 1 ml
Længde (metrisk) nål 56 mm
Nålespids stil Side hul
Til brug med (udstyr) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Tilslutningstype Fast