Få mere at vide
SGE™ PAL autosampler sprøjter med aftagelig 50 mm keglespids nål
Volumen (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10μ l
100μ l
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
0,5BNR-C/T-5/0,47C
0,5BNR-C/T-5/0,63C
100R-C/T-GT-5/0,47C
10R-C/T-5/0,47C
10R-C/T-5/0,63C
10R-C/T-GT-5/0,47C
5R-C/T-0,63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Bredt temperaturområde op til 150 °C
- Øget betjeningsglathed
- Designet specielt til PAL
- 22 gauge nåle er 0,72 mm OD
- 23 gauge nåle er 0,63 mm OD
- 26 gauge nåle er 0,47 mm OD
- Nøjagtighed og reproducerbarhed; ±1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μl sprøjter)
- Kegleformet (også kendt som punktstil AS til autosampler), er designet til at modstå krav til flere injektioner og forbedrer septums levetid, når de bruges med en autosampler
- Gastæt stempel, hvor det er relevant, er lavet af PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 0,5BNR-C/T-5/0,63C |
| Volumen (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS3000 |
| Tilslutningstype | Aftagelig |