Få mere at vide
SGE™ PAL autosampler sprøjter med aftagelig 50 mm keglespids nål
Artikelnummer. 12674915
Volumen (metrisk):
0,5μ L
5μ L
10μ l
100μ l
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
0,5BNR-C/T-5/0,47C
0,5BNR-C/T-5/0,63C
100R-C/T-GT-5/0,47C
10R-C/T-5/0,47C
10R-C/T-5/0,63C
10R-C/T-GT-5/0,47C
5R-C/T-0,63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12674915
Brand: SGE™ 000490
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder diamantsprøjteteknologi, som resulterer i forbedret opløsningsmiddelresistens, brede temperaturområder og øget driftsjævnhed. PAL Autosampler sprøjter med aftagelig 50mm keglespids nål til for CTC , LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS2000, AS3000, AS200/800 autosamplere
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Bredt temperaturområde op til 150 °C
  • Øget betjeningsglathed
  • Designet specielt til PAL
  • 22 gauge nåle er 0,72 mm OD
  • 23 gauge nåle er 0,63 mm OD
  • 26 gauge nåle er 0,47 mm OD
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed; ±1 % (dispenseret volumen) (± 2 % for 0,5 μl sprøjter)
  • Kegleformet (også kendt som punktstil AS til autosampler), er designet til at modstå krav til flere injektioner og forbedrer septums levetid, når de bruges med en autosampler
  • Gastæt stempel, hvor det er relevant, er lavet af PTFE
Tekniske data
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 0,5BNR-C/T-5/0,47C
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) CTC, LEAP , CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus , AS3000
Tilslutningstype Aftagelig