Få mere at vide
PAK6 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen PAK6
Klon 3G8C1
Koncentration 1200 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30235356
Dokumentvisning
Proteintech
67562-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30235613
Dokumentvisning
Proteintech
67562-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The PAK6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PAK6. This antibody recognizes human antigen. The PAK6 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
PAK6
1200 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
56924
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
3G8C1
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
PAK5
IgG1
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater