Få mere at vide
Justrite Par ADA-rampe
Artikelnummer. 17732418
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17732418 Blå
1 options
Artikelnummer. 17732418 Leverandør Justrite Leverandørnr. PGDS0016BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6399.75 DKK
    5548.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 851.48 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Justrite Par ADA-rampe til vagt Dog™ 5-kanals CRM.
  • Til Guard Dog 5-kanals CRM
  • Mål: 56 x 91 x 5 cm
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 56 x 91 x 5 cm
Til brug med (udstyr) Vagt Dog™ 5-kanals CRM
Vægt (metrisk) 18.1 kg
Farve Blå
Materiale Polyurethan
Type Ramp