Få mere at vide
Brady™ Farve
Artikelnummer. 11731106
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11731106
Brand: Brady™ 804318
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maling til gulv- og vejafmærkning.
  • Til gulvmærkning.
  • Til trafikkontrol.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer MALING TIL VEJE HVID 30 L
Produkttype Farve
Til brug med (applikation) Gulvafmærkning, Trafikkontrol